8.41566
Benzyl phenyl sulfide
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzyl phenyl sulfide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
powder
Pf
40-44 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
S(Cc2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C13H12S/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Clé InChI
LKMCJXXOBRCATQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup