Key Documents
8.41389
Sigma-Aldrich
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate, 2-Acetylphloroglucinol, Phloroacetophenone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8O4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.15 (anhydrous basis)
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
207-556-5
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
221-222 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H8O4/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12/h2-3,10-12H,1H3
Clé InChI
XLEYFDVVXLMULC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3