Principaux documents
8.41378
Sigma-Aldrich
α-Benzoin oxime
for synthesis
Synonyme(s) :
α-Benzoin oxime, Cuprone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352126
Numéro de classement CE :
207-127-2
Forme
powder
Pf
153-154 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(12-9-5-2-6-10-12)13(15-17)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,14,16-17H/b15-13+
Clé InChI
WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable