8.22290
2-Naphthol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Naphthol, 2-Hydroxy naphthaline
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 30 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
430 °C
Puissance
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
294.8 °C/1013 hPa
Pf
121.6 °C
Température de transition
flash point 153 °C
Solubilité
1 g/L
Densité
1.27 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Oc1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
Clé InChI
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 119 °C
Melting range (upper value): ≤ 122 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
307.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
153 °C - closed cup