Principaux documents
8.20953
Sigma-Aldrich
n-Pentadecane
for synthesis
Synonyme(s) :
n-Pentadecane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)13CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Numéro de classement CE :
211-098-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.000001 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
0.45-6.5 % (v/v)
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
Point d'ébullition
270 °C/1013 hPa
Pf
10 °C
Température de transition
flash point 132.2 °C
Densité
0.77 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
Clé InChI
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Densities and refractive indices of 1-hexanol+ n-pentadecane binary system at temperatures from (293.15 to 323.15) K: Examines the physical properties of n-Pentadecane mixtures, providing data useful for formulating binary solvent systems in chemical research (Crisciu et al., 2014).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.768 - 0.769
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup