82042
Bovine Gamma Globulin Powder, Labile Enzyme Free
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine serum
Niveau de qualité
Qualité
for synthesis
Type
for cell culture
Puissance
175 mg/kg LD50, oral
350 mg/kg LD50, oral
Durée de conservation
36 mo.
Poids mol.
mean molar mass 188.34 g/mol
Description
(nitrile rubber)
191 °C (flame point)
>200 °C (ignition temperature)
pH
6 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
pb
>250 °C (1013 hPa)
Pf
25-27 °C
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Attention
Stockage et stabilité