Principaux documents
8.18894
Sigma-Aldrich
Magnesium ethylate
for synthesis
Synonyme(s) :
Magnesium ethylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H10MgO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
219-323-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (acidimetric)
Forme
granular
Température d'inflammation spontanée
70 °C
Puissance
>3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Masse volumique apparente
480 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Mg+2].[O-]CC.[O-]CC
InChI
1S/2C2H5O.Mg/c2*1-2-3;/h2*2H2,1H3;/q2*-1;+2
Clé InChI
XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable