Principaux documents
8.18660
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-tert-butylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
N-Benzyl-tert-butylamine, N-tert-Butylbenzylamine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2NHC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
222-179-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.07 hPa ( 53 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Puissance
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pf
-30--25 °C
Température de transition
flash point 90 °C
Solubilité
2 g/L
Densité
0.90 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+H2](C(C)(C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H17N/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,12H,9H2,1-3H3/p+1
Clé InChI
DLSOILHAKCBARI-UHFFFAOYSA-O
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.895 - 0.897
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F
Point d'éclair (°C)
90 °C