Principaux documents
8.18289
Sigma-Aldrich
(+)-Ethyl-4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-α-D-erythro-hex-2- enopyranoside
for synthesis
Synonyme(s) :
(+)-Ethyl-4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-α-D-erythro-hex-2- enopyranoside
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.27
Code UNSPSC :
12352108
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
76-78 °C
Masse volumique apparente
200 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H18O6/c1-4-15-12-6-5-10(17-9(3)14)11(18-12)7-16-8(2)13/h5-6,10-12H,4,7H2,1-3H3
Clé InChI
OSPOBRCWZOKNRC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
(+)-Ethyl-4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-α-D-erythro-hex-2- enopyranoside for synthesis. CAS 3323-72-6, molar mass 258.27 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (DSC)≥ 99.0 %Melting range (lower value)≥ 77 °CMelting range (upper value)≤ 80 °CSpec. rotation [α²0/D (c=1 in toluene)+105.0 - +107.0 °Identity (IR)passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable