8.14691
2,5-Dimethylresorcinol
for synthesis
Synonyme(s) :
2,5-Dimethylresorcinol, ß-Orcinol, Dihydroxycylene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Point d'ébullition
277-280 °C
Pf
161-164 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-3-7(9)6(2)8(10)4-5/h3-4,9-10H,1-2H3
Clé InChI
GHVHDYYKJYXFGU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 161 °C
Melting range (upper value): ≤ 164 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable