Key Documents
8.14681
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl (free radical)
for synthesis
Synonyme(s) :
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl (free radical), Tempo
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H18NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
Numéro de classement CE :
219-888-8
Pression de vapeur
0.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
275 °C
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
pH
8.3 (20 °C, 9 g/L in H2O)
Pf
39-40 °C
Température de transition
flash point 67 °C
Solubilité
9.7 g/L
Densité
0.912 g/cm3 at 40 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H18NO/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11/h5-7H2,1-4H3
Clé InChI
QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup