Key Documents
8.14566
Sigma-Aldrich
Diisopropylazodicarboxylate
for synthesis
Synonyme(s) :
Diisopropylazodicarboxylate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHO2CN=NCO2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
219-502-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.04 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Puissance
2150 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
75 °C/33.3 Pa
Température de transition
flash point 106 °C
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
VVWRJUBEIPHGQF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.048
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
222.8 °F
Point d'éclair (°C)
106 °C