Principaux documents
8.14565
Sigma-Aldrich
di-Rhenium decacarbonyl
for synthesis
Synonyme(s) :
di-Rhenium decacarbonyl
About This Item
Formule linéaire :
Re2(CO)10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
652.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161603
Numéro de classement CE :
238-202-8
Forme
crystals
Pf
181-184 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/10CO.2Re/c10*1-2;;
Clé InChI
ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex C): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable