Principaux documents
8.14181
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl) phosphate
for synthesis
Synonyme(s) :
Bis(2-ethylhexyl) phosphate, HDEHP, Phosphoric acid bis (2-ethylhexyl) ester, Bis(2-ethylhexyl) phosphoric acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O)2POOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
206-056-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (acidimetric)
Température d'inflammation spontanée
255 °C
Puissance
4940 mg/kg LD50, oral (Rat)
1250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Indice de réfraction
n25/589 1.4420
pH
3 (1 g/L in H2O)
pb
48 °C/16 hPa
Pf
-50 °C
Température de transition
flash point 150 °C
Solubilité
<1 g/L
Densité
0.97 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[P](=O)(OCC(CCCC)CC)(OCC(CCCC)CC)O
Clé InChI
SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Production of highly purified zirconium oxide from zircon mineral leach liquor using bis-(2-ethylhexyl) phosphate as a promising extractant: This research evaluates the feasibility of using bis-(2-ethylhexyl) phosphate for zirconium separation, demonstrating its potential in zirconium oxide production (AH Ali, 2022).
  • Optimization of indium recovery and separation from LCD waste by solvent extraction with bis (2-ethylhexyl) phosphate (D2EHPA): This study explores solvent extraction methods for indium recovery from LCD waste, highlighting the efficiency of bis(2-ethylhexyl) phosphate (J Yang, C Ekberg, T Retegan, 2014).
  • Homogeneous liquid–liquid extraction of metal ions with non-fluorinated bis (2-ethylhexyl) phosphate ionic liquids having a lower critical solution temperature: This article investigates the use of bis(2-ethylhexyl) phosphate ionic liquids for metal ion extraction, contributing to the development of more environmentally friendly extraction technologies (D Depuydt, L Liu, C Glorieux, W Dehaen, 2015).
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.975
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
266.0 °F
Point d'éclair (°C)
130 °C