Principaux documents
8.11720
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 21
for synthesis
Synonyme(s) :
Kryptofix® 21, 1,4,10-Trioxa-7,13-diazacyclopentadecane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H22N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
250-530-3
Forme
powder
Pf
89-92 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
Clé InChI
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration): ≥ 97
Identity (IR-spectrum): passes test
Informations légales
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable