8.08540
Ethyl pentanoate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl pentanoate, Ethyl valerate, Valeric acid ethyl ester, Pentanoic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
400 °C
Limite d'explosivité
1 % (v/v)
Indice de réfraction
n20/589 1.399
Point d'ébullition
145 °C/1013 hPa
Pf
-91 °C
Température de transition
flash point 35 °C
Solubilité
2.23 g/L
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.875
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup