Principaux documents
8.08236
Sigma-Aldrich
1,1′,1"-Nitrilotri-2-propanol
for synthesis
Synonyme(s) :
1,1′,1"-Nitrilotri-2-propanol, Triisopropanolamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H21NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
204-528-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1 hPa ( 100 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥90.0% (GC)
Forme
pieces
Température d'inflammation spontanée
275 °C
Puissance
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.8-5.8 % (v/v)
pH
10.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
305 °C/1013 hPa
Pf
50 °C
Température de transition
flash point 160 °C
Densité
1.01 g/cm3 at 50 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(CC(O)C)(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C9H21NO3/c1-7(11)4-10(5-8(2)12)6-9(3)13/h7-9,11-13H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1