Principaux documents
8.01392
Sigma-Aldrich
2-(Ethylamino)ethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-(Ethylamino)ethanol, N-Ethylethanolamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-797-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
330 °C
Puissance
1020 mg/kg LD50, oral (Rat)
3670 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
1.6-11.7 % (v/v)
pH
12.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
167 °C/1013 hPa
Pf
-9 °C
Température de transition
flash point 78 °C
Densité
0.914 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
Clé InChI
MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.914 - 0.917
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
172.4 °F
Point d'éclair (°C)
78 °C