Principaux documents
8.00741
Sigma-Aldrich
Tetrachlorophthalic anhydride
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetrachlorophthalic anhydride, Tetrachloro-1,2-benzenedicarboxylic anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8Cl4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
204-171-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.0021 kPa ( 145 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
powder
Puissance
>15800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
350 °C/1.013 hPa
Pf
253-256 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8Cl4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
Clé InChI
AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 253 °C
Melting range (upper value): ≤ 256 °C
Hexachlorobenzene: ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
680.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
360 °C - closed cup