Principaux documents
8.00668
Sigma-Aldrich
Pimelic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Pimelic acid, Heptanedioic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOOC(CH2)5COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-840-8
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Puissance
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
404 °C/1013 hPa
Pf
102-105 °C
Solubilité
50 g/L
Densité
1.329 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 107 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
Not applicable