Key Documents
8.00470
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzenesulfonyl chloride, Benzene sulfochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5ClO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
202-636-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
6 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
450 °C
Puissance
1615 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
252 °C/1013 hPa (decomposes)
Pf
15 °C
Température de transition
flash point 123 °C
Densité
1.38 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.377 - 1.379
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
260.6 °F
Point d'éclair (°C)
127 °C