Principaux documents
8.00258
Sigma-Aldrich
Allyl cyanide
for synthesis
Synonyme(s) :
Allyl cyanide, 3-Butenenitrile, Vinylacetonitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
67.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
203-701-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
455 °C
Puissance
115 mg/kg LD50, oral (Rat)
1170 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pf
-87 °C
Température de transition
flash point 23 °C
Densité
0.83 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C4H5N/c1-2-3-4-5/h2H,1,3H2
Clé InChI
SJNALLRHIVGIBI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.835
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup