Principaux documents
8.00175
Sigma-Aldrich
2-Acetylthiophene
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Acetylthiophene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
201-804-6
Pression de vapeur
2.7 hPa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
265 °C (DIN 51794)
Puissance
25-200 mg/kg LD50, oral (Rat)
370 mg/kg LD50, skin (Rat)
pb
211-213 °C/1013 hPa
Pf
9-11 °C
Température de transition
flash point 97 °C
Solubilité
14 g/L
Densité
1.17 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H6OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.168 - 1.172
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F
Point d'éclair (°C)
97 °C