662142
DUB Inhibitor VI, P22077
The DUB Inhibitor VI, P22077 controls the biological activity of DUB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
DUB Inhibitor VI, P22077, P022077, 1-(5-(2,4-Difluorophenylthio)-4-nitrothiophen-2-yl)ethanone, USP7 Inhibitor II, USP47 Inhibitor II, USP7 Inhibitor II, USP47 Inhibitor II, P022077, 1-(5-(2,4-Difluorophenylthio)-4-nitrothiophen-2-yl)ethanone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C1=CC([N+]([O-])=O)=C(SC2=CC=C(F)C=C2F)S1)=O
Description générale
Note: A pan-DUB selective inhibitor PR-619 (Cat. No. 662141) is also available.
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Tian, X., et al. 2011. Assay Drug Dev. Technol.9, 165.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable