Principaux documents
65348-M
Sigma-Aldrich
Éthanol
Harleco®, suitable for histology
Synonyme(s) :
Alcool éthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Beilstein:
1718733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116121
Application(s):
diagnostic assay manufacturing
histology
pb:
78 °C (lit.)
Pression de vapeur:
44.6 mmHg ( 20 °C)
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Durée de conservation
18 mo. (from manufacture date)
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
Fabricant/nom de marque
Harleco®
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
Pf
−114 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
histology
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Application
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Part of the QSM Histology stain line. Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols.
Remarque sur l'analyse
Expiration date18 months from mfg dateColor (APHA)10APHA maxFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)Conforms to standardSpecific Gravity at 25/25°C0.801-0.817
Note de bas de page
1La distribution et l′utilisation de l′alcool éthylique en Suisse nécessite une licence émise par la Régie fédérale des alcools.
Informations légales
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
62.6 °F
Point d'éclair (°C)
17 °C