Principaux documents
6.18583
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium hydroxide solution
0.1 N in toluene/methanol
Synonyme(s) :
Tetrabutylammonium hydroxide solution
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.47
Beilstein:
3571228
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
Forme
solution
Concentration
0.1 N in toluene/methanol
Chaîne SMILES 
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Supramolecular polymer networks: Tetrabutylammonium hydroxide serves as a crucial component in the synthesis of highly robust supramolecular polymer networks, crosslinked by metallacycles, offering potential advancements in materials science and engineering (Li et al., 2024).
  • Biomedical hydrogel applications: This compound facilitates the development of pH-responsive cellulose/silk/Fe(3)O(4) hydrogel microbeads, designed for targeted drug delivery and other biomedical applications, demonstrating its versatility in healthcare innovations (Lee et al., 2024).
Pictogrammes
FlameHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)