616400-M
Tranilast
An anthranilic acid analog that acts as a potent inhibitor of VEGF- and vascular permeability factor-induced angiogenesis and collagen synthesis.
Synonyme(s) :
Tranilast, N-(3ʹ,4ʹ-Dimethoxycinnamoyl)anthranilic Acid
Description
Merck USA index - 14, 9570
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N(c2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)OC)OC
InChI
1S/C18H17NO5/c1-23-15-9-7-12(11-16(15)24-2)8-10-17(20)19-14-6-4-3-5-13(14)18(21)22/h3-11H,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/b10-8+
Clé InChI
NZHGWWWHIYHZNX-CSKARUKUSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
VEGF- and vascular permeability factor-induced angiogenesis and collagen synthesis
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Isaji, M., et al. 1998. Life Sci. 63, PL71.
Isaji, M., et al. 1997. Br. J. Pharmacol. 122, 1061.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable