616373
Tpl2 Kinase Inhibitor
The Tpl2 Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 871307-18-5, controls the biological activity of Tpl2 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Tpl2 Kinase Inhibitor, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-6-(pyridin-3-yl-methylamino)-3-cyano-[1,7]-naphthyridine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Fc1c(cc(cc1)Nc2c3c(ncc2C#N)cnc(c3)NCc4cnccc4)Cl
InChI
1S/C21H14ClFN6/c22-17-6-15(3-4-18(17)23)29-21-14(8-24)11-26-19-12-28-20(7-16(19)21)27-10-13-2-1-5-25-9-13/h1-7,9,11-12H,10H2,(H,26,29)(H,27,28)
Clé InChI
NMEUKWOOQOHUNA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Tpl2 Kinase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2