Principaux documents
6.08101
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurane
for chromatography
Synonyme(s) :
Oxolane, Oxyde de butylène, Oxyde de tétraméthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Beilstein:
102391
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Qualité
for chromatography
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
610 °F
Limite d'explosivité
1.8-11.8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pb
65-67 °C (lit.)
Pf
−108 °C (lit.)
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clé InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Tetrahydrofuran(THF) is commonly used as a solvent in liquid chromatography. THF is widelyutilized as a solvent in non-aqueous size-exclusion chromatography (SEC),because it is a good solvent for various polymer types.
Application
Tetrahydrofuran can be used as a mobile-phase component in the:
  • Analysis of tocopherols.
  • HPLC analysis of self-associated cationicpolymer (NREP).
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - closed cup