Principaux documents
5.89585
Sigma-Aldrich
1-Propanol
anhydrous, 99.7%
Synonyme(s) :
Alcool propylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Beilstein:
1098242
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191601
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Essai
99.7%
Température d'inflammation spontanée
700 °F
Limite d'explosivité
13.7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
pb
97 °C (lit.)
Pf
−127 °C (lit.)
Densité
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup