Key Documents
574778
Sigma-Aldrich
Anti-Synapsin I Rabbit pAb
About This Item
Code UNSPSC :
23201100
Nomenclature NACRES :
NA.41
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable