567734
S1P1 Receptor Agonist III
The S1P1 Receptor Agonist III controls the biological activity of S1P1 Receptor. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonyme(s) :
S1P1 Receptor Agonist III, 4-Methoxy-N-(2-(trifluoromethyl)biphenyl-4-ylcarbamoyl)nicotinamide, Sphingosine-1-Phosphate₁ Receptor Agonist III
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NC(C1=CN=CC=C1OC)=O)NC(C=C2)=CC(C(F)(F)F)=C2C3=CC=CC=C3
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable