566327
SIRT1/2 Inhibitor VII
The SIRT1/2 Inhibitor VII, also referenced under CAS 143034-06-4, controls the biological activity of SIRT1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
SIRT1/2 Inhibitor VII, 5-(2-Naphthylidine)-2-thiobarbituric acid, SIRT1 Inhibitor V, SIRT2 Inhibitor VII
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (NMR)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 3 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable