5.30536
EGFR Activator, NSC 228155
Synonyme(s) :
EGFR Activator, NSC 228155, 4-Nitro-7-((1-oxidopyridin-2-yl)sulfanyl)-2,1,3-benzoxadiazole, 4-Nitro-7-(1-oxy-pyridin-2-ylsulfanyl)-benzo[1,2,5]oxadiazole, 2-(7-Nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-ylthio)pyridine-1-oxide, NSC-228155
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
burnt orange
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S(c3[n+](cccc3)[O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)[N+](=O)[O-]
Clé InChI
ICCFXXDUYSPKOL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
EGF receptor
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable