5.30341
RPN13 Inhibitor, RA190
Synonyme(s) :
RPN13 Inhibitor, RA190, 3,5- bis(3,4-Dichlorobenzylidene)-1-( S-2-amino-3-phenyl)-piperidin-4-one, HCl, ADRM1 Inhibitor, Adhesion Regulating Molecule 1 Inhibitor, ARM1 Inhibitor; GP110 Inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
water: 5 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C1C(=CC2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)C(=O)C(=CC3=CC(=C(C=C3)Cl)Cl)CN1C(=O)C(CC4=CC=CC=C4)N.Cl
InChI
1S/C28H22Cl4N2O2.ClH/c29-22-8-6-18(12-24(22)31)10-20-15-34(28(36)26(33)14-17-4-2-1-3-5-17)16-21(27(20)35)11-19-7-9-23(30)25(32)13-19;/h1-13,26H,14-16,33H2;1H
Clé InChI
UMWXLEVUBFNYIK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
RPN13/ADRM1
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable