524619
PIP3 Antagonist II, DM-PIT-1
The PIP3 Antagonist II, DM-PIT-1, also referenced under CAS 701947-53-7, controls the biological activity of PIP3.
Synonyme(s) :
PIP3 Antagonist II, DM-PIT-1, N-(((2-Hydroxy-5-nitrophenyl)amino)thioxomethyl)-3,5-dimethyl-benzamide, N-((2-Hydroxy-5-nitrophenyl)carbamothioyl)-3,5-dimethylbenzamide, Akt Inhibitor XXII, PDK1 Inhibitor VI
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(C=CC([N+]([O-])=O)=C1)=C1NC(NC(C2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)=S
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Skidan, I., et al. 2009. Drug Deliv.16, 45.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable