Key Documents
5.04841
Sigma-Aldrich
5,7-Dichlorokynurenic Acid, Sodium Salt
Synonyme(s) :
5,7-Dichlorokynurenic Acid, Sodium Salt, 5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-2-c-arboxylic acid sodium salt, DCKA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H4Cl2NNaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.04
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
79 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 10 mM
1 M NaOH: 100 mM
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H5Cl2NO3.Na/c11-4-1-5(12)9-6(2-4)13-7(10(15)16)3-8(9)14;/h1-3H,(H,13,14)(H,15,16);/q;+1/p-1
Clé InChI
VPRPMJHKWHCUFW-UHFFFAOYSA-M
Description générale
A very potent, water-soluble antagonist of the NMDA receptors complex acting at the strychnine-insensitive glycine binding site (Ki = 79 nM vs. [3H]-glycine).
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
NMDA receptors
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Baron, B., et al. 1991. Eur. J. Pharmacol.206, 149.
Baron, B., et al. 1990. Mol. Pharmacol.38, 554.
Mugnaini, M., et al. 1998. J. Recept. Signal Transduct. Res.18, 91.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable