5.04276
PKC Activator VII, CGK062
Synonyme(s) :
PKC Activator VII, CGK062, Protein Kinase C Activator VII
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
12.2 μM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable