Principaux documents
5.00257
SAFC
Riboflavin
E 101 (i)
Synonyme(s) :
Riboflavin, Lactoflavine, Vitamin B2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H20N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro E:
E101 (i)
Numéro de classement CE :
201-507-1
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.2 (20 °C, 0.07 g/L in H2O)
Pf
290 °C (decomposition)
Solubilité
0.07 g/L
Masse volumique apparente
100 kg/m3
Application(s)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[n]1(c2n[c]([nH][c](c2nc3c1cc(c(c3)C)C)=O)=O)CC(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)
Clé InChI
AUNGANRZJHBGPY-UHFFFAOYSA-N
Application
Riboflavin, also known as vitamin B₂, is a vitamin found in food and used in dietary supplements.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable