492000-M
NOX Inhibitor III, VAS2870
The NOX Inhibitor III, VAS2870, also referenced under CAS 722456-31-7, controls the biological activity of NOX.
Synonyme(s) :
NOX Inhibitor III, VAS2870, 7-(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)-3-benzyl-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidine, 1,3-Benzoxazol-2-yl-3-benzyl-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-yl sulfide, NADPH Oxidase Inhibitor III, VAS2870
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
tan
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Lange, S., et al. 2009. Cardiovasc. Res.81, 159.
Stielow, C., et al. 2006. Biochem. Biophys. Res. Commun.344, 200.
ten Freyhaus, H., et al. 2006. Cardiovasc. Res.71, 331.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable