475964
MK-2 Inhibitor IV, MK-25
The MK-2 Inhibitor IV, MK-25 controls the biological activity of MK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
5-(4-Chlorophenyl)-N-(4-(piperazin-1-yl)phenyl)-N-(pyridin-2-ylmethyl)furan-2-carboxamide, HCl, MAPKAP-K2 Inhibitor IV, MK-25
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
beige
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable