420361
KMO Inhibitor II, JM6
The KMO Inhibitor II, JM6 controls the biological activity of KMO. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonyme(s) :
KMO Inhibitor II, JM6, Kynurenine-3-Monooxygenase Inhibitor II, JM6, Kynurenine-3-Hydroxylase Inhibitor II, JM6, 2-(3,4-Dimethoxybenzenesulfonylamino)-4-(3-nitrophenyl)-5-(piperidin-1-yl)methylthiazole, KMO Inhibitor I, Ro 61-8048 Prodrug
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Zwilling, D., et al. 2011. Cell145, 863.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable