402088
Indirubin-3′-monoxime-5-sulphonic Acid
A potent, reversible, and selective inhibitor of Cdk1 (IC₅₀ = 5 nM) and Cdk5 (IC₅₀ = 7 nM) and glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β; IC₅₀ = 80 nM).
Synonyme(s) :
Indirubin-3′-monoxime-5-sulphonic Acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
dark red
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1c[c]2[c](cc1)=NC(=O)C=2c3[nH]c4c(c3NO)cccc4
InChI
1S/C16H11N3O5S/c20-16-13(10-7-8(25(22,23)24)5-6-12(10)18-16)15-14(19-21)9-3-1-2-4-11(9)17-15/h1-7,17,19,21H,(H,22,23,24)
Clé InChI
IZDNACYDKBNHHC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
CDK1
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable