371958
H-8, Dihydrochloride
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of cyclic-nucleotide-dependent protein kinases.
Synonyme(s) :
H-8, Dihydrochloride, N-[2-(Methylamino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide, 2HCl, PKA Inhibitor I
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>95% (TLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
water: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C12H15N3O2S.2ClH/c1-13-7-8-15-18(16,17)12-4-2-3-10-9-14-6-5-11(10)12;;/h2-6,9,13,15H,7-8H2,1H3;2*1H
Clé InChI
RJJLZYZEVNCZIW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Notes préparatoires
Autres remarques
Hagiwara, M., et al. 1987. Mol. Pharmacol. 31, 523.
Inagaki, M., et al. 1986. Mol. Pharmacol.29, 577.
Hidaka, H., et al. 1984. Biochemistry23, 5036.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable