344101
FSB
A fluorine analog of the amyloidophilic fluorescent probe BSB that crosses the blood-brain barrier and displays low toxicity.
Synonyme(s) :
FSB, (E,E)-1-Fluoro-2,5- bis(3-hydroxycarbonyl-4-hydroxy)styrylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Fc1c(ccc(c1)\C=C\c3cc(c(cc3)O)C(=O)O)\C=C\c2cc(c(cc2)O)C(=O)O
Clé InChI
DZXZHGCGNRRJEG-WMWQKROPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Amyloidophilic fluorescent probe
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Sato, K., et al. 2004. Eur. J. Med. Chem.39, 573.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable