325001
Epothilone B, Synthetic
A structural analog of Epothilone A with similar biological properties.
Synonyme(s) :
Epothilone B, Synthetic, EpoB
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C27H41NO6S/c1-15-9-8-10-27(7)22(34-27)12-20(16(2)11-19-14-35-18(4)28-19)33-23(30)13-21(29)26(5,6)25(32)17(3)24(15)31/h11,14-15,17,20-22,24,29,31H,8-10,12-13H2,1-7H3/b16-11+/t15-,17+,20-,21-,22-,24-,27+/m0/s1
Clé InChI
QXRSDHAAWVKZLJ-PVYNADRNSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
P-glycoprotein-expressing multidrug resistant (MDR) cells
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Chou, T.-C., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 9642.
Kowalski, R.J., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 2534.
Muhlradt, P.F., and Sasse, F. 1997. Cancer Res. 57, 3344.
Nicolaou, K.C., et al. 1997. Nature 387, 268.
Bollag, D.M., et al. 1995. Cancer Res. 55, 2325.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable