216275-M
5-Carboxyfluorescein Diacetate
Vital stain. Non-fluorescent, hydrophobic agent that permeates intact cell membranes. In the cell, it is enzymatically hydrolyzed to a hydrophilic agent, 5-Carboxyfluorescein that exhibits strong fluorescence.
Synonyme(s) :
5-Carboxyfluorescein Diacetate, 5-CFDA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1C3(c4c(cc(cc4)OC(=O)C)Oc5c3ccc(c5)OC(=O)C)c2c(cc(cc2)C(=O)O)C1=O
InChI
1S/C25H16O9/c1-12(26)31-15-4-7-19-21(10-15)33-22-11-16(32-13(2)27)5-8-20(22)25(19)18-6-3-14(23(28)29)9-17(18)24(30)34-25/h3-11H,1-2H3,(H,28,29)
Clé InChI
WPUZGNPQMIWOHE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Vital stain
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable