215900
Carbonic Anhydrase IX/XII Inhibitor
The Carbonic Anhydrase IX/XII Inhibitor controls the biological activity of Carbonic Anhydrase IX/XII. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonyme(s) :
Carbonic Anhydrase IX/XII Inhibitor, CAIX Inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NC1=CC=C(S(N)(=O)=O)C=C1)NC2=CC=C(N(=O)=O)C=C2
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable