Principaux documents
1.94610
Supelco
Aniline
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Aniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
93.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
ACS reagent
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
Clé InChI
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)