Principaux documents
1.94502
Supelco
1-Butanol
EMPLURA®
Synonyme(s) :
1-Butanol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Gamme de produits
EMPLURA®
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup